Ac-Glu(OtBu)-OH 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
H63871.03 H63871.06
H63871.03EA 87.4 EUR InStock
H63871.03 H63871.06
Ac-Glu(OtBu)-OH 95%
Ac-Glu(OtBu)-OH
Purity: 95% CAS No.: 84192-88-1 Molecular Formula: C11H19NO Formula Weight: 245.27 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Powder Appearance: White MDL No.: MFCD00236754
Formule: C₁₁H₁₉NO₅
Numéro MDL: MFCD00236754
Numéro CAS: 84192-88-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité