3-Chloro-6-iodopyridazine 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H63879.03EA 61.9 EUR InStock
H63879.03 H63879.06
3-Chloro-6-iodopyridazine 97%
3-Chloro-6-iodopyridazine
Formule: C₄H₂ClIN₂
MW: 240,43 g/mol
Point de fusion: 110…120 °C
Numéro MDL: MFCD08275187
Numéro CAS: 135034-10-5
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité