N-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzylamine 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H63888.03 H63888.06
H63888.03EA 92.2 EUR InStock
H63888.03 H63888.06
N-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzylamine 95%
N-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzylamine
Purity: 95% CAS No.: 90390-07-1 Molecular Formula: C9H10F3N Formula Weight: 189.18 Physical Form: Oil Appearance: Colourless UN No.: UN2735 MDL No.: MFCD04115410
Formule: C₉H₁₀F₃N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04115410
Numéro CAS: 90390-07-1
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité