Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Boc-D-Orn(Z)-OH 98%

Fournisseur: Thermo Scientific

H63925.MDEA 25.3 EUR InStock
H63925.MD
Boc-D-Orn(Z)-OH 98%
Boc-D-Orn(Z)-OH


Formule: C₁₈H₂₆N₂O₆
MW: 366,414 g/mol
Numéro MDL: MFCD00069970
Numéro CAS: 16937-92-1
Commander maintenant

 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité