(1-Indolyl)acetic acid 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Indole-1-acetic Acid, 2-(1H-Indol-1-yl)acetic acid
H63935.MD H63935.03
H63935.MDEA 129 EUR InStock
H63935.MD H63935.03
(1-Indolyl)acetic acid 95%
(1-Indolyl)acetic acid
Purity: 95% CAS No.: 24297-59-4 Molecular Formula: C10H9NO2 Formula Weight: 175.18 Physical Form: Solid Beilstein Reference: 142924 MDL No.: MFCD00047262
Formule: C₁₀H₉NO₂
MW: 175,19 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00047262
Numéro CAS: 24297-59-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité