Z-Glu-OtBu 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
H63954.06EA 416 EUR InStock
H63954.06 H63954.03
Z-Glu-OtBu 95%
Z-Glu-OtBu
Formule: C₁₇H₂₃NO₆
MW: 337,372 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00077016
Numéro CAS: 5891-45-2
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité