1,4-Bis[α-(4-chlorophenyl)benzyl]piperazine dihydrochloride 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
H63961.MD H63961.03 H63961.06
H63961.MDEA 39.1 EUR InStock
H63961.MD H63961.03 H63961.06
1,4-Bis[α-(4-chlorophenyl)benzyl]piperazine dihydrochloride 97%
1,4-Bis[alpha-(4-chlorophenyl)benzyl]piperazine dihydrochloride
Purity: 97% CAS No.: 346451-15-8 Molecular Formula: C30H28Cl2N2.2HCl Formula Weight: 560.38 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Solid Appearance: White MDL No.: MFCD03844641
Formule: C₃₀H₃₀Cl₄N₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03844641
Numéro CAS: 346451-15-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité