2-[Bis(3,5-di-tert-butyl-4-methoxyphenyl)phosphino]benzaldehyde 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H63980.MCEA 82.9 EUR InStock
H63980.MC H63980.ME
2-[Bis(3,5-di-tert-butyl-4-methoxyphenyl)phosphino]benzaldehyde 97%
2-[Bis(3,5-di-tert-butyl-4-methoxyphenyl)phosphino]benzaldehyde
Formule: C₃₇H₅₁O₃P
MW: 574,786 g/mol
Point de fusion: 120…125 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD15143663
Numéro CAS: 1202865-21-1
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité