4-(Methylthio)-1H-imidazole 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 4-(Methylthio)imidazole
H63990.MD H63990.03
H63990.MDEA 180 EUR InStock
H63990.MD H63990.03
4-(Methylthio)-1H-imidazole 97%
4-(Methylthio)-1H-imidazole
Purity: 97% CAS No.: 83553-60-0 Molecular Formula: C4H6N2S Formula Weight: 114.17 Storage Temperature: 2°C to 8°C MDL No.: MFCD03844702
Formule: C₄H₆N₂S
MW: 114,166 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03844702
Numéro CAS: 83553-60-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité