Bentonite, sodian
Fournisseur: Thermo Scientific
A15795.36EA 29.7 EUR InStock
A15795.36 A15795.0E
Bentonite, sodian
Bentonite, sodian
Suspending agent, gel binder, filler in ceramics, catalyst support
Formule: Al₂H₂O₁₂Si₄
MW: 360,31 g/mol
Densité: 2,5 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00130611
Numéro CAS: 1302-78-9
EINECS: 215-108-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité