Z-Hyp-OMe 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
H63993.06
H63993.06EA 373 EUR InStock
H63993.06
Z-Hyp-OMe 98%
Z-Hyp-OMe
Purity: 98% CAS No.: 64187-48-0 Molecular Formula: C14H17NO5 Formula Weight: 279.29 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Liquid Appearance: Pale yellow MDL No.: MFCD00055851
Formule: C₁₄H₁₇NO₅
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00055851
Numéro CAS: 64187-48-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité