1H-Indazole-3-carboxylic acid 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Indazole-3-carboxylic acid
H64001.06 H64001.14 H64001.22
H64001.06EA 41.4 EUR InStock
H64001.06 H64001.14 H64001.22
1H-Indazole-3-carboxylic acid 98%
1H-Indazole-3-carboxylic acid
Purity: 98% CAS No.: 4498-67-3 Molecular Formula: C8H6N2O2 Formula Weight: 162.15 Physical Form: Powder Appearance: Pale brown Melting Point: 266-270° lit. Beilstein Reference: 6354 MDL No.: MFCD00211066
Formule: C₈H₆N₂O₂
MW: 162,15 g/mol
Point de fusion: 266…270 °C (lit.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00211066
Numéro CAS: 4498-67-3
EINECS: 224-794-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité