3-Bromo-5-iodopyridine 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H64007.03 H64007.06
H64007.03EA 178 EUR InStock
H64007.03 H64007.06
3-Bromo-5-iodopyridine 95%
3-Bromo-5-iodopyridine
Purity: 95% CAS No.: 233770-01-9 Molecular Formula: C5H3BrIN Formula Weight: 283.89 Storage Temperature: -30°C to -10°C Physical Form: Solid Sensitivity: Light Sensitive Appearance: Off-white Melting Point: 127-131° Beilstein Reference: 108478 MDL No.: MFCD03086019
Formule: C₅H₃BrIN
Point de fusion: 127…131 °C
Numéro MDL: MFCD03086019
Numéro CAS: 233770-01-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité