3-Methyl-3-(p-toluenesulphonyloxymethyl)oxetane 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: (3-Methyloxetan-3-yl)methyl 4-methylbenzenesulphonate
H64011.03 H64011.06
H64011.03EA 129 EUR InStock
H64011.03 H64011.06
3-Methyl-3-(p-toluenesulphonyloxymethyl)oxetane 98%
3-Methyl-3-(p-toluenesulphonyloxymethyl)oxetane
Purity: 98% CAS No.: 99314-44-0 Molecular Formula: C12H16O4S Formula Weight: 256.32 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Solid Appearance: Off-white Melting Point: 50-51° Beilstein Reference: 4441465 MDL No.: MFCD08275394
Formule: C₁₂H₁₆O₄S
MW: 256,316 g/mol
Point de fusion: 50…51 °C
Numéro MDL: MFCD08275394
Numéro CAS: 99314-44-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité