1-(2-Tetrahydropyranyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-5-boronic acid 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H64012.MD H64012.03
H64012.MDEA 219 EUR InStock
H64012.MD H64012.03
1-(2-Tetrahydropyranyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-5-boronic acid 95%
1-(2-Tetrahydropyranyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-5-boronic acid
Purity: 95% CAS No.: 1141878-45-6 Molecular Formula: C9H12BF3N2O3 Formula Weight: 264.01 Storage Temperature: -30°C to -10°C Physical Form: Solid MDL No.: MFCD17214248
Formule: C₉H₁₂BF₃N₂O₃
Numéro MDL: MFCD17214248
Numéro CAS: 1141878-45-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité