6,7-Dimethoxy-3,4-dihydroisoquinoline 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H64018.06EA 406 EUR InStock
H64018.06 H64018.03 H64018.MD
6,7-Dimethoxy-3,4-dihydroisoquinoline 97%
6,7-Dimethoxy-3,4-dihydroisoquinoline
Formule: C₁₁H₁₃NO₂
MW: 191,23 g/mol
Point d'ébullition: 155…161 °C (1 mmHg)
Point de fusion: 39…40 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00266748
Numéro CAS: 3382-18-1
EINECS: 222-185-9
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité