1-Bromo-2-fluoro-5-nitrobenzène 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H64045.14 H64045.22
H64045.14EA 61.1 EUR InStock
H64045.14 H64045.22
1-Bromo-2-fluoro-5-nitrobenzène 95%
1-Bromo-2-fluoro-5-nitrobenzène
Purity: 95% CAS No.: 701-45-1 Molecular Formula: C6H3BrFNO2 Formula Weight: 220.00 Physical Form: Solid Beilstein Reference: 2089367 MDL No.: MFCD00055433
Formule: C₆H₃BrFNO₂
MW: 220 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00055433
Numéro CAS: 701-45-1
EINECS: 211-855-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité