Ethyl-2-((dimethylamino)methylene)-3-oxobutanoate 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H64073.03EA 41.2 EUR InStock
H64073.03 H64073.14 H64073.06
Ethyl-2-((dimethylamino)methylene)-3-oxobutanoate 95%
Ethyl-2-((dimethylamino)methylene)-3-oxobutanoate
Formule: C₉H₁₅NO₃
MW: 185,22 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00087563
Numéro CAS: 51145-57-4
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité