2-Chloro-6-méthoxy-3-nitropyridine 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H64076.14 H64076.22
H64076.14EA 87.8 EUR InStock
H64076.14 H64076.22
2-Chloro-6-méthoxy-3-nitropyridine 98%
2-Chloro-6-méthoxy-3-nitropyridine
Purity: 98% CAS No.: 38533-61-8 Molecular Formula: C6H5ClN2O3 Formula Weight: 188.57 Physical Form: Powder Appearance: Off-white to yellow Melting Point: 78-80° lit. Beilstein Reference: 1454907 UN No.: UN2811 MDL No.: MFCD00130268
Formule: C₆H₅ClN₂O₃
MW: 188,57 g/mol
Point de fusion: 78…80 °C (lit.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00130268
Numéro CAS: 38533-61-8
EINECS: 253-989-8
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité