4,6-Dichloronicotinate de méthyle 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H64077.06 H64077.14
H64077.06EA 123 EUR InStock
H64077.06 H64077.14
4,6-Dichloronicotinate de méthyle 95%
4,6-Dichloronicotinate de méthyle
Purity: 95% CAS No.: 65973-52-6 Molecular Formula: C7H5Cl2NO2 Formula Weight: 206.02 Storage Temperature: -30°C to -10°C Physical Form: Solid Beilstein Reference: 13279782 MDL No.: MFCD04125732
Formule: C₇H₅Cl₂NO₂
Numéro MDL: MFCD04125732
Numéro CAS: 65973-52-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité