2-Hydrazinopyrazine 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H64086.03 H64086.06
H64086.03EA 112 EUR InStock
H64086.03 H64086.06
2-Hydrazinopyrazine 98%
2-Hydrazinopyrazine
Purity: 98% CAS No.: 54608-52-5 Molecular Formula: C4H6N4 Formula Weight: 110.12 Physical Form: Solid Appearance: Yellow Melting Point: 109-113° Beilstein Reference: 606630 MDL No.: MFCD04114555
Formule: C₄H₆N₄
Point de fusion: 109…113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04114555
Numéro CAS: 54608-52-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité