4-Chloro-2-picoline 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H64093.03 H64093.06
H64093.03EA 37.7 EUR InStock
H64093.03 H64093.06
4-Chloro-2-picoline 95%
4-Chloro-2-picoline
Purity: 95% CAS No.: 3678-63-5 Molecular Formula: C6H6ClN Formula Weight: 127.57 Physical Form: Liquid Density: 1.15 Refractive Index: 1.5205 Appearance: Colourless to pale yellow Boiling Point: 54-56°/15mm lit. Beilstein Reference: 107196 MDL No.: MFCD00038833
Formule: C₆H₆ClN
MW: 127,57 g/mol
Point d'ébullition: 54…56 °C (15 mmHg) (lit.)
Densité: 1.15
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00038833
Numéro CAS: 3678-63-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité