3-Cyclopropylmethoxy-4-difluoromethoxybenzoic acid 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: RoflumilastRelated Compound D, 3-(Cyclopropylmethoxy)-4-(difluoromethoxy)benzoic acid
H64098.03 H64098.06
H64098.03EA 83.7 EUR InStock
H64098.03 H64098.06
3-Cyclopropylmethoxy-4-difluoromethoxybenzoic acid 98%
3-Cyclopropylmethoxy-4-difluoromethoxybenzoic acid
Purity: 98% CAS No.: 162401-62-9 Molecular Formula: C12H12F2O4 Formula Weight: 258.22 Physical Form: Solid Melting Point: 118-120° Beilstein Reference: 11413145 MDL No.: MFCD04621687
Formule: C₁₂H₁₂F₂O₄
MW: 258,221 g/mol
Point de fusion: 118…120 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04621687
Numéro CAS: 162401-62-9
EINECS: 605-288-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité