5-Bromo-2-chloroaniline 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H64104.22EA 794 EUR InStock
H64104.22 H64104.06 H64104.14
5-Bromo-2-chloroaniline 98%
5-Bromo-2-chloroaniline
Formule: C₆H₅BrClN
MW: 206,47 g/mol
Point de fusion: 145…150 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06796283
Numéro CAS: 60811-17-8
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité