6-Chloro-2-pyridinecarboxaldehyde 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H64129.03 H64129.06
H64129.03EA 159 EUR InStock
H64129.03 H64129.06
6-Chloro-2-pyridinecarboxaldehyde 97%
6-Chloro-2-pyridinecarboxaldehyde
Purity: 97% CAS No.: 54087-03-5 Molecular Formula: C6H4ClNO Formula Weight: 141.55 Physical Form: Powder Appearance: White Melting Point: 69-70° Beilstein Reference: 1446583 MDL No.: MFCD09832941
Formule: C₆H₄ClNO
MW: 141,55 g/mol
Point de fusion: 69…70 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09832941
Numéro CAS: 54087-03-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité