Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

6,7-Dimethoxy-3,4-dihydroisoquinoline hydrochloride 98%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention

H64130.06EA 75.2 EUR InStock
H64130.06 H64130.14
6,7-Dimethoxy-3,4-dihydroisoquinoline hydrochloride 98%
6,7-Dimethoxy-3,4-dihydroisoquinoline hydrochloride


Formule: C₁₁H₁₄ClNO₂
MW: 227,69 g/mol
Point de fusion: 198…202 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00143492
Numéro CAS: 20232-39-7
Commander maintenant

 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité