4-Bromophthalimide ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Bromoisoindoline-1,3-dione, 5-bromo-2,3-dihydro-1H-isoindole-1,3-dione
H64136.06 H64136.14
H64136.06EA 68.2 EUR InStock
H64136.06 H64136.14
4-Bromophthalimide ≥97%
4-Bromophthalimide
Purity: 97+% CAS No.: 6941-75-9 Molecular Formula: C8H4BrNO2 Formula Weight: 226.03 Physical Form: Solid Appearance: Off-white Melting Point: 230-235° Beilstein Reference: 131235 MDL No.: MFCD00466049
Formule: C₈H₄BrNO₂
MW: 226,03 g/mol
Point de fusion: 230…235 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00466049
Numéro CAS: 6941-75-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité