Acide 5-(trifluorométhyl)anthranilique 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H64141.MD H64141.03
H64141.MDEA 122 EUR InStock
H64141.MD H64141.03
Acide 5-(trifluorométhyl)anthranilique 95%
Acide 5-(trifluorométhyl)anthranilique
Purity: 95% CAS No.: 83265-53-6 Molecular Formula: C8H6F3NO2 Formula Weight: 205.14 Flash Point: 110°(230°F) Physical Form: Solid Melting Point: 141-146° dec. MDL No.: MFCD01569537
Formule: C₈H₆F₃NO₂
MW: 205,14 g/mol
Point de fusion: 141…146 °C (dec.)
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01569537
Numéro CAS: 83265-53-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité