2-Ciano-6-méthylpyridine 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 6-Methylpicolinonitrile, 6-Methyl-2-pyridinecarbonitrile, 6-Cyano-2-picoline, 6-Methylpyridine-2-carbonitrile
H64148.06 H64148.14
H64148.06EA 64.6 EUR InStock
H64148.06 H64148.14
2-Ciano-6-méthylpyridine 98%
2-Ciano-6-méthylpyridine
Purity: 98% CAS No.: 1620-75-3 Molecular Formula: C7H6N2 Formula Weight: 118.14 Physical Form: Solid Appearance: Off-white Melting Point: 70-74° Beilstein Reference: 111107 UN No.: UN3439 MDL No.: MFCD00190586
Formule: C₇H₆N₂
MW: 118,14 g/mol
Point de fusion: 70…74 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00190586
Numéro CAS: 1620-75-3
EINECS: 216-588-9
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité