2,3,5-Trichloropyridine 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 2,3,5-TCP
H64173.22 H64173.36
H64173.22EA 90.8 EUR InStock
H64173.22 H64173.36
2,3,5-Trichloropyridine 98%
2,3,5-Trichloropyridine
Purity: 98+% CAS No.: 16063-70-0 Molecular Formula: C5H2Cl3N Formula Weight: 182.43 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 113°(235°F) Physical Form: Solid Appearance: Off-white to pale yellow Melting Point: 46-50° lit. Boiling Point: 219° lit. Beilstein Reference: 119384 MDL No.: MFCD00043007
Formule: C₅H₂Cl₃N
MW: 182,44 g/mol
Point d'ébullition: 219 °C (lit.)
Point de fusion: 46…50 °C (lit.)
Point d'éclair: 113 °C (235 °F)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00043007
Numéro CAS: 16063-70-0
EINECS: 407-270-2
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité