4-(Trifluorométhyl)anisole 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H64187.MD H64187.03 H64187.06
H64187.MDEA 32.3 EUR InStock
H64187.MD H64187.03 H64187.06
4-(Trifluorométhyl)anisole 98%
4-(Trifluorométhyl)anisole
Purity: 98% CAS No.: 402-52-8 Molecular Formula: C8H7F3O Formula Weight: 176.14 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 60°(140°F) Physical Form: Liquid Density: 1.245 Refractive Index: 1.4450 Appearance: Colourless to pale yellow Melting Point: -9° Boiling Point: 169°/754mm UN No.: UN1993 MDL No.: MFCD03094456
Formule: C₈H₇F₃O
MW: 176,14 g/mol
Point d'ébullition: 169 °C (754 mmHg)
Point de fusion: –9 °C
Densité: 1.245
Point d'éclair: 60 °C (140 °F)
Numéro MDL: MFCD03094456
Numéro CAS: 402-52-8
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité