3-Bromo-9-phenyl-9H-carbazole 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H64212.06 H64212.14 H64212.22
H64212.06EA 55.6 EUR InStock
H64212.06 H64212.14 H64212.22
3-Bromo-9-phenyl-9H-carbazole 98%
3-Bromo-9-phenyl-9H-carbazole
Purity: 98% CAS No.: 1153-85-1 Molecular Formula: C18H12BrN Formula Weight: 322.20 Physical Form: Solid Melting Point: 97-98° Beilstein Reference: 1315492 MDL No.: MFCD11977305
Formule: C18H12BrN
MW: 322,20 g/mol
Point de fusion: 97…98 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11977305
Numéro CAS: 1153-85-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité