1H-Pyrrolo[2,3-e]pyridine 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 1H-Pyrrolo[3,2-b]pyridine, 1H-Pyrrolo[2,3-e]pyridine
H64224.03 H64224.06
H64224.03EA 79.2 EUR InStock
H64224.03 H64224.06
1H-Pyrrolo[2,3-e]pyridine 97%
1H-Pyrrolo[2,3-e]pyridine
Purity: 97% CAS No.: 272-49-1 Molecular Formula: C7H6N2 Formula Weight: 118.14 Physical Form: Solid Melting Point: 125-127° Beilstein Reference: 109683 MDL No.: MFCD00971977
Formule: C₇H₆N₂
Point de fusion: 125…127 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00971977
Numéro CAS: 272-49-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité