2,4-Dichloro-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine 98+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H64227.06EA 544 EUR InStock
H64227.06 H64227.03
2,4-Dichloro-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine 98+%
2,4-Dichloro-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
Formule: C₆H₃Cl₂N₃
MW: 188,01 g/mol
Point de fusion: 247…250 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08059278
Numéro CAS: 90213-66-4
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité