2-Hydroxyisonicotinic acid 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H64241.14EA 231 EUR InStock
H64241.14 H64241.06
2-Hydroxyisonicotinic acid 98%
2-Hydroxyisonicotinic acid
Formule: C₆H₅NO₃
MW: 139,11 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01318566
Numéro CAS: 22282-72-0
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité