2,4-Dichloro-6-methylpyridine 97+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H64248.03 H64248.06
H64248.03EA 94.3 EUR InStock
H64248.03 H64248.06
2,4-Dichloro-6-methylpyridine 97+%
2,4-Dichloro-6-methylpyridine
Purity: 97+% CAS No.: 42779-56-6 Molecular Formula: C6H5Cl2N Formula Weight: 162.01 Storage Temperature: 2°C to 8°C Boiling Point: 205-206° Beilstein Reference: 111084 MDL No.: MFCD08669834
Formule: C₆H₅Cl₂N
Point d'ébullition: 205…206 °C
Numéro MDL: MFCD08669834
Numéro CAS: 42779-56-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité