5-Bromo-2-hydroxy-3-picoline 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H64253.14EA 190 EUR InStock
H64253.14 H64253.22 H64253.06
5-Bromo-2-hydroxy-3-picoline 98%
5-Bromo-2-hydroxy-3-picoline
Formule: C₆H₆BrNO
MW: 188,02 g/mol
Point de fusion: 170…174 °C (lit.)                      
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03427657
Numéro CAS: 89488-30-2
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité