5-Hydroxypicolinic acid 98+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 5-hydroxypyridine-2-carboxylic acid
H64265.03 H64265.06 H64265.14
H64265.03EA 35 EUR InStock
H64265.03 H64265.06 H64265.14
5-Hydroxypicolinic acid 98+%
5-Hydroxypicolinic acid
Purity: 98+% CAS No.: 15069-92-8 Molecular Formula: C6H5NO3 Formula Weight: 139.11 Physical Form: Solid Melting Point: 260-264° Beilstein Reference: 116009 MDL No.: MFCD00661309
Formule: C₆H₅NO₃
MW: 139,11 g/mol
Point de fusion: 260…264 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00661309
Numéro CAS: 15069-92-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité