6-fluoronicotinonitrile 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Cyano-2-fluoropyridine, 6-Fluoronicotinonitrile
H64278.03 H64278.06
H64278.03EA 83.7 EUR InStock
H64278.03 H64278.06
6-fluoronicotinonitrile 95%
6-fluoronicotinonitrile
Purity: 95% CAS No.: 3939-12-6 Molecular Formula: C6H3FN2 Formula Weight: 122.10 Physical Form: Solid Appearance: Off-white Melting Point: 51-52° Beilstein Reference: 471855 UN No.: UN3439 MDL No.: MFCD09261087
Formule: C₆H₃FN₂
MW: 122,102 g/mol
Point de fusion: 51…52 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09261087
Numéro CAS: 3939-12-6
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité