2-Bromo-3-fluoroisonicotinic acid 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H64290.06
H64290.06EA 271 EUR InStock
H64290.06
2-Bromo-3-fluoroisonicotinic acid 98%
2-Bromo-3-fluoroisonicotinic acid
Purity: 98% CAS No.: 1211530-89-0 Molecular Formula: C6H3BrFNO2 Formula Weight: 220.00 Physical Form: Solid MDL No.: MFCD13185796
Formule: C₆H₃BrFNO₂
MW: 219,997 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13185796
Numéro CAS: 1211530-89-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité