4-Methoxy-2-methylbenzaldehyde 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
H64295.03 H64295.06
H64295.03EA 54.8 EUR InStock
H64295.03 H64295.06
4-Methoxy-2-methylbenzaldehyde 95%
4-Methoxy-2-methylbenzaldehyde
Purity: 95% CAS No.: 52289-54-0 Molecular Formula: C9H10O2 Formula Weight: 150.18 Flash Point: 110°(230°F) Physical Form: Liquid Density: 1.107 Refractive Index: 1.5710 Appearance: Pale yellow Boiling Point: 262-267° lit. Beilstein Reference: 1933786 MDL No.: MFCD02261771
Formule: C₉H₁₀O₂
Point d'ébullition: 262…267 °C (lit.)
Densité: 1.107
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02261771
Numéro CAS: 52289-54-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité