2-Bromo-3-(trifluorométhyl)aniline 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H64309.03EA 28.4 EUR InStock
H64309.03 H64309.06
2-Bromo-3-(trifluorométhyl)aniline 98%
2-Bromo-3-(trifluorométhyl)aniline
Formule: C₇H₅BrF₃N
MW: 240,02 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01656033
Numéro CAS: 58458-10-9
EINECS: 261-261-6
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité