Tetrahydropyran-4-carboxylic acid 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Tetrahydropyran-4-yl-carboxylic acid
H64340.06 H64340.14
H64340.06EA 60.6 EUR InStock
H64340.06 H64340.14
Tetrahydropyran-4-carboxylic acid 98%
Tetrahydropyran-4-carboxylic acid
Purity: 98% CAS No.: 5337-03-1 Molecular Formula: C6H10O3 Formula Weight: 130.14 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Solid Appearance: White to off-white Melting Point: 87-89° Beilstein Reference: 112249 MDL No.: MFCD00031016
Formule: C₆H₁₀O₃
MW: 130,14 g/mol
Point de fusion: 87…89 °C
Numéro MDL: MFCD00031016
Numéro CAS: 5337-03-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité