4-Bromo-4'-iodobiphenyl 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H64355.14 H64355.22
H64355.14EA 144 EUR InStock
H64355.14 H64355.22
4-Bromo-4'-iodobiphenyl 98%
4-Bromo-4'-iodobiphenyl
Purity: 98% CAS No.: 105946-82-5 Molecular Formula: C12H8BrI Formula Weight: 359.00 Physical Form: Solid Sensitivity: Light Sensitive Melting Point: 175-179° lit. Beilstein Reference: 2518914 UN No.: UN3152 MDL No.: MFCD17676204
Formule: C₁₂H₈BrI
Point de fusion: 175…179 °C (lit.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD17676204
Numéro CAS: 105946-82-5
ADR: 9,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité