2-methylpyrimidine-5-carboxylic acid 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H64375.06EA 410 EUR InStock
H64375.06 H64375.03
2-methylpyrimidine-5-carboxylic acid 97%
2-methylpyrimidine-5-carboxylic acid
Formule: C₆H₆N₂O₂
MW: 138,126 g/mol
Point de fusion: 203…205 °C
Numéro MDL: MFCD08235210
Numéro CAS: 5194-32-1
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité