2-Methylpropane-1-sulphonyl chloride 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H64378.03EA 88.9 EUR InStock
H64378.03 H64378.MD H64378.06
2-Methylpropane-1-sulphonyl chloride 97%
2-Methylpropane-1-sulphonyl chloride
Formule: C₄H₉ClO₂S
MW: 156,624 g/mol
Densité: 1,20
Point d'éclair: 88 °C (190 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07369800
Numéro CAS: 35432-36-1
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité