Benzo[b]furan-3-boronic acid 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H64389.03EA 382 EUR InStock
H64389.03 H64389.MD H64389.06
Benzo[b]furan-3-boronic acid 98%
Benzo[b]furan-3-boronic acid
Formule: C₈H₇BO₃
MW: 161,95 g/mol
Numéro MDL: MFCD06801687
Numéro CAS: 317830-83-4
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité