Nalpha-Acetyl-D-arginine dihydrate 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
A18563.06 A18563.03
A18563.06EA 110 EUR InStock
A18563.06 A18563.03
Nalpha-Acetyl-D-arginine dihydrate 98%
Nalpha-Acetyl-D-arginine dihydrate
Purity: 99% CAS No.: 2389-86-8 Molecular Formula: C8H16N4O3.2H2O Formula Weight: 252.29 (216.25anhy) Melting Point: ca 270° MDL No.: MFCD00209627
Formule: C₈H₁₆N₄O₃•₂H₂O
Point de fusion: ∼ 270 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00209627
Numéro CAS: 2389-86-8
EINECS: 219-225-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité