2-Bromo-3-fluorobenzaldehyde 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H64400.06 H64400.14 H64400.22
H64400.06EA 76.9 EUR InStock
H64400.06 H64400.14 H64400.22
2-Bromo-3-fluorobenzaldehyde 98%
2-Bromo-3-fluorobenzaldehyde
Purity: 98% CAS No.: 891180-59-9 Molecular Formula: C7H4BrFO Formula Weight: 203.01 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Solid Sensitivity: Light Sensitive Beilstein Reference: 10529128 MDL No.: MFCD07782044
Formule: C₇H₄BrFO
Numéro MDL: MFCD07782044
Numéro CAS: 891180-59-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité