2-Bromoisophthalaldehyde 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H64423.03 H64423.06
H64423.03EA 41.7 EUR InStock
H64423.03 H64423.06
2-Bromoisophthalaldehyde 97%
2-Bromoisophthalaldehyde
Purity: 97% CAS No.: 79839-49-9 Molecular Formula: C8H5BrO2 Formula Weight: 213.03 Physical Form: Solid Melting Point: 139-144° Beilstein Reference: 4740331 MDL No.: MFCD08461034
Formule: C₈H₅BrO₂
MW: 213,03 g/mol
Point de fusion: 139…144 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08461034
Numéro CAS: 79839-49-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité